Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitril, 97%
Artikelnummer. 11432827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432827 25 g 25g
11412827 1 g 1g
11422827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15460.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 27126-93-8 | C9H3F6N | 239,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27126-93-8
Molekylær formel C9H3F6N
Molekylvægt (g/mol) 239.12
MDL nummer MFCD00000379
InChI nøgle CZKHHAOIHXHOSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzonitrile, 3,5-di trifluoromethyl benzonitrile, bis 3,5-trifluoromethyl benzonitrile, mbt-cn, 3,5-bis-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarbonitrile, fxffr ccn exfff, pubchem4691, 3,5-bis tifluoromethyl-1-cyanobenzene
PubChem CID 96746
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzonitril
SMIL FC(F)(F)C1=CC(=CC(=C1)C#N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Smeltepunkt 16 °C til 20 °C
Tæthed 1.421
Kogepunkt 154 °C til 156 °C
Flammepunkt 72 °C (161 °F)
Brydningsindeks 1.4175
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 3552650
Formel vægt 239.12
Procent renhed 98%