Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoesyre, 98 %
Artikelnummer. 11493724
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493724 5 g 5g
11403734 25 g 25g
11413734 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11325.06
CAS: 725-89-3 | C9H4F6O2 | 258,12 g/mol
In vitro metabolismeundersøgelser af en række 3,5-bis(trifluormethyl)benzylethere har identificeret 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre som en signifikant metabolit, der muligvis opstår via oxidation af benzylpositionen. Hydroxypropylenhedernes reaktivitet blev demonstreret ved esterificering af porphyrazinderivater med 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre i nærværelse af dicyclohexylcarbodiimid og toluen-p-sulfonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
In vitro metabolismeundersøgelser af en række 3,5-bis(trifluormethyl)benzylethere har identificeret 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre som en signifikant metabolit, der muligvis opstår via oxidation af benzylpositionen. Hydroxypropylenhedernes reaktivitet blev demonstreret ved esterificering af porphyrazinderivater med 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre i nærværelse af dicyclohexylcarbodiimid og toluen-p-sulfonsyre.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 725-89-3
Molekylær formel C9H4F6O2
Molekylvægt (g/mol) 258.12
MDL nummer MFCD00000388
InChI nøgle HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
PubChem CID 12889
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 140 °C til 144 °C
Tæthed 1.42
Mængde 5 g
Beilstein 2058600
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 258.12
Procent renhed 98%