Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11494043
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494043 1 g 1g
11404053 5 g 5g
11414053 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494043 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10300.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39234-86-1 | C8H3ClF6O2S | 312.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39234-86-1
Molekylær formel C8H3ClF6O2S
Molekylvægt (g/mol) 312.61
MDL nummer MFCD00014725
InChI nøgle BTRCVKADYDVSLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-ditrifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 3,5-di trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem2724
PubChem CID 520945
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzensulfonylchlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 34°C to 38°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3621218
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 312.61
Procent renhed 97%