Få mere at vide
3,5-bis(trifluormethyl)benzencarboximidamidhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10320783
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10320783 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10136802 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF00749EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 97603-94-6
Molekylær formel C9H7ClF6N2
Molekylvægt (g/mol) 292.609
MDL nummer MFCD00276604
InChI nøgle GOCQSQHVIVLYOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzamidine hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboximidamide hydrochloride, acmc-20andy, 3,5-bis trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzenecarboxamidine, chloride, 3,5-bis trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13590400
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzencarboximidamid;hydrochlorid
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzamidine hydrochloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 292.61
Procent renhed 95%