Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenboronsyre, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 219 °C til 224 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 7379990 |
| Formel vægt | 257.93 |
| Procent renhed | ≥97% |