Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenboronsyre, 97+%
Artikelnummer. 11450183
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450183 1 g 1g
11460183 5 g 5g
11470183 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11373.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73852-19-4 | C8H5BF6O2 | 257,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73852-19-4
Molekylær formel C8H5BF6O2
Molekylvægt (g/mol) 257.93
MDL nummer MFCD00051850
InChI nøgle BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3,5-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, 3,5-bis trifluoromethylphenyl boronic acid, 3,5-bis trifluoromethyl phenylboroic acid, btfpba, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl boranediol
PubChem CID 156265
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis (trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 219°C to 224°C
Mængde 1 g
Beilstein 7379990
Formel vægt 257.93
Procent renhed ≥97%