Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10727783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10727783 1 g Glasflaske 1g
10657061 5 g Glasflaske 5g
10348853 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10727783 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307690010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 401-95-6 | C9H4F6O | 242.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-95-6
Molekylær formel C9H4F6O
Molekylvægt (g/mol) 242.12
MDL nummer MFCD00010206
InChI nøgle LDWLIXZSDPXYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 3,5-di trifluoromethyl benzaldehyde, mbt-bad, benzaldehyde, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, 3,5-bis-trifluoromethyl benzaldehyde, pubchem4162, acmc-1ajhv, ksc490m1j
PubChem CID 136247
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 37°C (1.3 mmHg)
Flammepunkt 69°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3CHO
Brydningsindeks 1.4215 to 1.4235
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 242.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske