Få mere at vide
3,5-Bis(trifluormethyl)anilin, 98%
Beschreibung
3,5-bis(trifluormethyl)anilin blev anvendt i syntesen af N-[2-hydroxy-1-naphthyliden]-3,5-bis(trifluormethyl)anilin, Schiffs base og 5,7-bis(trifluormethyl)anilin. Det blev også brugt i syntesen af N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin via titaniumkatalyseret hydroamineringsreaktion og N,Na-bis[3,5-bis(tri-fluormethyl)phenyl]thiourinstof, organokatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-bis(trifluormethyl)anilin blev anvendt i syntesen af N-[2-hydroxy-1-naphthyliden]-3, 5-bis(trifluormethyl)anilin, Schiffs ′base og 5,7-bis(trifluormethyl)anilin. Det blev også brugt i syntesen af N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin via titaniumkatalyseret hydroamineringsreaktion og N,N′ -bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thiourinstof, organokatalysator.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline |
| Tæthed | 1.473 |
| Kogepunkt | 75 °C til 78 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 83 °C (181 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 654318 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| Mehr anzeigen |