Få mere at vide
3,5-Bis(trifluormethyl)anilin, 98%
Artikelnummer. 11408156
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408156 50 g 50g
11498146 10 g 10g
11418156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15289.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229,125 g/mol
3,5-bis(trifluormethyl)anilin blev anvendt i syntesen af N-[2-hydroxy-1-naphthyliden]-3,5-bis(trifluormethyl)anilin, Schiffs base og 5,7-bis(trifluormethyl)anilin. Det blev også brugt i syntesen af N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin via titaniumkatalyseret hydroamineringsreaktion og N,Na-bis[3,5-bis(tri-fluormethyl)phenyl]thiourinstof, organokatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-bis(trifluormethyl)anilin blev anvendt i syntesen af N-[2-hydroxy-1-naphthyliden]-3, 5-bis(trifluormethyl)anilin, Schiffs ′base og 5,7-bis(trifluormethyl)anilin. Det blev også brugt i syntesen af N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluormethyl)anilin via titaniumkatalyseret hydroamineringsreaktion og N,N′ -bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]thiourinstof, organokatalysator.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-74-5
Molekylær formel C8H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 229.125
MDL nummer MFCD00000394
InChI nøgle CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.473
Kogepunkt 75 °C til 78 °C (10 mmHg)
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.434
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 654318
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 229.13
Procent renhed 98%