Få mere at vide
3,5-Bis(trifluormethyl)anilin, 98+%
Artikelnummer. 10721081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721081 50 mL Glasflaske 50ml
10357220 10 mL Glasflaske 10ml
10453965 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185690500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-74-5
Molekylær formel C8H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 229.12
MDL nummer MFCD00000394
InChI nøgle CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 85 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 83 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3NH2
Brydningsindeks 1,4330 til 1,435
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 229.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske