Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 98+%
Artikelnummer. 10357220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10357220 10 mL Glasflaske 10ml
10721081 50 mL Glasflaske 50ml
10453965 250 mL Glass bottle 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 185690100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 328-74-5 | C8H5F6N | 229.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-74-5
Molekylær formel C8H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 229.12
MDL nummer MFCD00000394
InChI nøgle CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl aniline, 3,5-di trifluoromethyl aniline, benzenamine, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 3',5'-bis-trifluoromethyl aniline, 3,5-bis-trifluoromethylaniline, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-3,5-xylidine, 3,5-bis-trifluoromethyl-phenylamine, aniline, 3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 9480
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Bis(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 1.4700g/mL
Kogepunkt 85°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt 83°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C6H3NH2
Brydningsindeks 1.4330 to 1.435
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 1.47
Formel vægt 229.12
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske