Få mere at vide
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Bis (trifluoromethyl)acetophenone |
| Tæthed | 1.422 |
| Kogepunkt | 85 °C (8 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2384789 |
| IUPAC navn | 1-[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]ethanon |
| Formel vægt | 256.15 |
| Procent renhed | 98% |