Få mere at vide
3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzenboronsyre, 97 %
Artikelnummer. 15401699
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401699 1 g 1g
15448946 250 mg 250mg
15411699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15401699 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64472.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 177735-55-6 | C10H11BO6 | 238,00 g/mol
Det anvendes til syntese af 3,4-disubstituerede coumariner via Pd-katalyseret stedselektive krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes til syntese af
3,4-disubstituerede coumariner via Pd-katalyseret stedselektive krydskoblingsreaktioner.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Hold beholderen tæt lukket. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177735-55-6
Molekylær formel C10H11BO6
Molekylvægt (g/mol) 238.00
MDL nummer MFCD11053854
InChI nøgle WEJWFDLAZSVCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-borono-, 1,3-dimethyl ester, 3,5-di methoxycarbonyl phenylboronic acid, acmc-1c6yh, 3,5-bis methoxycarbonyl phenyl-dihydroxyborane
PubChem CID 19363104
IUPAC navn [3,5-bis(methoxycarbonyl)phenyl]borsyre
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)B(O)O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 238
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof