Få mere at vide
3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30410692
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30410692 2.5 mg
30416871 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30410692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2961602.5MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7069-47-8
Molekylær formel C15 H10 I4 O5
Molekylvægt (g/mol) 777.85
Synonym Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, Lactic acid, 3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (6CI,7CI,8CI), α-Hydroxy-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic acid, 3,5,3',5'-Tetraiodothyrolactic acid
IUPAC navn 2-hydroxy-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMIL OC(Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5,3',5'-Tetraiodo Thyrolactic Acid
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10I4O5/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,20-21H,3H2,(H,22,23)
Formel vægt 777.6707