Få mere at vide
3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757212 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10757212 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 339610010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51268-87-2 | C8H16O3 | 160,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4S)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolan-4-yl]-propanol
Navn note 97%
CAS 51268-87-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 90 °C (10,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H16O3
Brydningsindeks 1,4405 til 1,4425
MDL nummer MFCD01631673
Mængde 1 g
Specifik rotation +9° til 12° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3 +)
Synonym 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 1,3-dioxolane-4-propanol, 2,2-dimethyl-, s, s-3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl propan-1-ol, 3-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-propanol, 1,3-dioxolane-4-propanol,2,2-dimethyl-, 4s, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4 s-yl-propanol, 3-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4beta-yl-1-propanol
InChI nøgle BSLDYXOPGSOQGZ-ZETCQYMHSA-N
SMIL CC1(OCC(O1)CCCO)C
IUPAC navn 3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]propan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 160.21
PubChem CID 2733890
Formel vægt 160.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Olieagtig væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-propanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.