Få mere at vide
3-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374962
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10374962 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10374962 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01494DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 306936-65-2
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H7F3N2O
MDL nummer MFCD02677691
Mængde 1 g
Synonym 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-trifluoromethylphenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde, 3-4-trifluoromethyl phenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl-phenyl-1h-pyrazole-4-c arbaldehyde, 5-4-trifluoromethyl phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl phenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde
InChI nøgle PMKPJAJMBQBTKE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 5-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 240.185
PubChem CID 2781846
Formel vægt 240.18
Procent renhed 97%