Få mere at vide
3-(4-Thiazolyl)-L-alanine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460249
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460249 1 g 1g
15470249 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63511.03
Request Bulk or Custom Format
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares ved (-20 °C). Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119433-80-6
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00079677
InChI nøgle WBZIGVCQRXJYQD-YFKPBYRVSA-N
Synonym 3-4-thiazolyl-l-alanine, s-2-amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, thiazolylalanine, 3-4-thiazoyl-l-alanine, unii-vtl1y3s44b, 2s-2-amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, vtl1y3s44b, s-3-4-thiazolyl alanine, l-thiazolylalanine, thiazolylalanine, l
PubChem CID 2761495
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1,3-thiazol-4-yl)propansyre
SMIL C1=C(N=CS1)CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Thiazolyl)-L-alanine
Farve Gul
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 172.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof