accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)SNHOO

CAS RN 119433-80-6

IUPAC Navn: (2S)-2-amino-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
Synonymer: thiazolylalanine
Molekylvægt (g/mol): 172.2
Molekylformel: C6H8N2O2S
InChi Key: WBZIGVCQRXJYQD-YFKPBYRVSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CSC=N1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)