Få mere at vide
3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N5O/c18-16-14-15(21-22-17(14)20-10-19-16)11-6-8-13(9-7-11)23-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,(H3,18,19,20,21,22) |
| Formel vægt | 303.112 |