Få mere at vide
3-(4-nitrophenyl)adamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384772
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10384772 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10384772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC00957DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Nitrophenyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS 7123-76-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C17H19NO4
MDL nummer MFCD00188065
Mængde 1 g
Synonym 3-4-nitrophenyl adamantane-1-carboxylic acid, maybridge1_006678, 3-4-nitrophenyl adamantanecarboxylic acid, 3-4-nitrophenyl-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylicacid, 3-4-nitrophenyl, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-4-nitrophenyl
InChI nøgle JGYFFTQRRDPOIR-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3-(4-nitrophenyl)adamantan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 301.34
PubChem CID 2737411
Formel vægt 301.34
Procent renhed 97%