Få mere at vide
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 98%
Artikelnummer. 11445487
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445487 250 g 250g
11435487 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23485.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-00-2 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
3-(4-Morpholinyl)propylamin er katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(4-Morpholinyl)propylamin er katalytisk middel, petrokemisk additiv. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-00-2
Molekylær formel C7H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 144.22
MDL nummer MFCD00006184
InChI nøgle UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropanamine, 3-morpholinopropylamine, 3-morpholinopropan-1-amine, n-aminopropylmorpholine, 4-3-aminopropyl morpholine, 4-morpholinepropylamine, 4-aminopropylmorpholine, 1-amino-3-morpholinopropane, 3-4-morpholinyl-1-propanamine
PubChem CID 61055
ChEBI CHEBI:86554
IUPAC navn 3-morpholin-4-ylpropan-1-amin
SMIL NCCCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 0.987
Kogepunkt 223°C to 225°C
Flammepunkt 98°C (210°F)
Brydningsindeks 1.4761
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 144.22
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(4-Morpholinyl)propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminopropylmorpholine