Få mere at vide
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10177892
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10177892 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10177892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45316DA
Request Bulk or Custom Format
Specifica
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS 859850-90-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H17N3
MDL nummer MFCD07772861
Mængde 1 g
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-methyl-benzonitrile, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-benzonitrile, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl
InChI nøgle NNYDAONDPGWBRI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCN(CC2=CC=CC(=C2)C#N)CC1
IUPAC navn 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 215.30
PubChem CID 7164647
Formel vægt 215.3
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.