Få mere at vide
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10597274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10597274 1 g 1g
10011104 250 mg 250mg
10265794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10597274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45304DA
Kemiske identifikatorer
CAS 859850-88-7
Molekylær formel C13H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 218.3
MDL nummer MFCD08271925
InChI nøgle KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
PubChem CID 18525774
IUPAC navn 3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd
SMIL CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 218.3
Procent renhed 95%