Få mere at vide
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 218.3 |
| Procent renhed | 95% |