Få mere at vide
3-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750744
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10750744 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10341053 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750744 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 215309-01-6
Molekylær formel C12H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD06742238
InChI nøgle HALATUFUWLWCQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoic acid, 3-4-methylpiperazin-1-yl benzoicacid, benzoicacid, 3-4-methyl-1-piperazinyl, zlchem 853, pubchem12997, acmc-209fli, r-1-fmoc-3-hydroxypyrrolidine, 3-4-methylpiperazinyl benzoic acid, 3-4-methylpiperazinyl-benzoic acid, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzoic acid
PubChem CID 4741681
IUPAC navn 3-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoesyre
SMIL CN1CCN(CC1)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%