Få mere at vide
3-[(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11376795
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11376795 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10472674 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376795 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55913CB
Kemiske identifikatorer
CAS 915707-48-1
Molekylær formel C14H23N3
Molekylvægt (g/mol) 233.36
MDL nummer MFCD09787493
InChI nøgle MSLZRDIUXASDJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl phenyl methylamine, benzenemethanamine,3-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl, 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzylamine, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl phenyl methylamine
PubChem CID 24229554
IUPAC navn [3-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl]methanamin
SMIL CN1CCCN(CC2=CC(CN)=CC=C2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 233.36
Procent renhed 95%