Få mere at vide
3-[(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402854
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11396795 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55916DA
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-91-8
Molekylær formel C14H19N3
Molekylvægt (g/mol) 229.327
MDL nummer MFCD09702379
InChI nøgle WCQJGGDNUFLTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylhomopiperazin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl methyl benzonitrile, 3-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl methyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl methyl
PubChem CID 24229556
IUPAC navn 3-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]benzonitril
SMIL CN1CCCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 229.33
Procent renhed 97%