Få mere at vide
3-(4-methylbenzoyl)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 11494023
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494023 5 g 5g
11404033 25 g 25g
11414033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10290.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4619-20-9 | C11H12O3 | 192,214 g/mol
3-(4-Methylbenzoyl)propionsyre kan bruges som et mellemprodukt inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(4-Methylbenzoyl)propionsyre kan bruges som
et mellemprodukt inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer.
Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med baser og oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4619-20-9
Molekylær formel C11H12O3
Molekylvægt (g/mol) 192.214
MDL nummer MFCD00020541
InChI nøgle OEEUWZITKKSXAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl propionic acid, 4-oxo-4-p-tolyl butanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-4-tolyl butyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutyric acid, 4-oxo-4-p-tolylbutanoic acid, 3-4-methylbenzoyl-propionic acid, acmc-1aooh, benzenebutanoic acid, 4-methyl-gamma-oxo
PubChem CID 244162
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)-4-oxobutansyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3- (4-Methylbenzoyl)propionic acid
Smeltepunkt 124 °C til 128 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2099653
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 192.22
Procent renhed 98%