Få mere at vide
3-(4-Methylbenzoyl)akrylsyre, 98%
Artikelnummer. 11348505
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348505 5 g 5g
11338505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10551.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 20972-36-5 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20972-36-5
Molekylær formel C11H10O3
Molekylvægt (g/mol) 190.198
MDL nummer MFCD00075338
InChI nøgle VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methylbenzoyl acrylic acid, 2e-4-4-methylphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-oxo-4-p-tolyl but-2-enoic acid, trans-3-4-methylbenzoyl acrylic acid, e-3-p-toluoylacrylic acid, chembl44664, regid_for_cid_691106, 3-4-methyl benzoyl acrylic acid, 3-4-methyl-benzoyl acrylic acid, 4-4-methylphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 691106
IUPAC navn (E)-4-(4-methylphenyl)-4-oxobut-2-ensyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
Smeltepunkt 138 °C til 140 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2691231
Formel vægt 190.2
Procent renhed 98%