Få mere at vide
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 11412140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412140 1 g 1g
11422140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28762.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 883738-27-0 | C18H29BN2O2 | 316.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 883738-27-0
Molekylær formel C18H29BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 316.252
MDL nummer MFCD09266181
InChI nøgle PESZAXRJFGLGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 3-4-methyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, 1-methyl-4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb037, 3-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylp ip erazine, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-4-methylpiperazine
PubChem CID 46739725
IUPAC navn 1-methyl-4-[[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]piperazin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CN3CCN(CC3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 316.25
Procent renhed 97%