Få mere at vide
3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457885
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457885 250 mg 250mg
15447885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31744.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199682-73-0
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
MDL nummer MFCD01133696
InChI nøgle QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 737224
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%