Få mere at vide
3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496672
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10496672 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10496672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW05757DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 199682-73-0
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H10N2O2
MDL nummer MFCD01133696
Mængde 1 g
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, cbmicro_017678, cambridge id 6132430, 3-4-methoxyphenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-methoxy-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-methoxyphenyl
InChI nøgle QSGGFCPKXTULQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C=NN2)C=O
IUPAC navn 5-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 202.213
PubChem CID 737224
Formel vægt 202.21
Procent renhed 95%