Learn More
3-(4-Methoxybenzoyl)propionsyre, 98+%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 147 °C til 151 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 785074 |
| Formel vægt | 208.21 |
| Procent renhed | ≥98% |