Få mere at vide
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 98%
Artikelnummer. 11314905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314905 1 g 1g
11324905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18071.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5711-41-1 | C11H10O4 | 206.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5711-41-1
Molekylær formel C11H10O4
Molekylvægt (g/mol) 206.20
MDL nummer MFCD00020486
InChI nøgle WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Synonym 3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 2e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 3-p-methoxybenzoyl acrylic acid, acrylic acid, 3-p-methoxybenzoyl, trans-3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, gamma-oxo-4-methoxybenzenecrotonic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-buten-2-saeure, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
PubChem CID 5355095
IUPAC navn (E)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-ensyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Smeltepunkt 137°C to 140°C
Mængde 1 g
Beilstein 474529
Formel vægt 206.2
Procent renhed 98%