Få mere at vide
3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4'-Hydroxy)phenoxybenzoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O4/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| Formel vægt | 230.0579 |