Få mere at vide
3,4-Hexanedione, 94%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Hexanedione |
| Smeltepunkt | -10 °C |
| Tæthed | 0.941 |
| Kogepunkt | 129 °C til 131 °C |
| Flammepunkt | 29 °C (84 °F) |
| Brydningsindeks | 1.412 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1700837 |
| Formel vægt | 114.15 |
| Vis mere |