Få mere at vide
3,4-hexandion, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336946
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336946 25 g 25g
11346946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06655.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4437-51-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4437-51-8
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00010237
InChI nøgle KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd
PubChem CID 62539
IUPAC navn hexan-3,4-dion
SMIL CCC(=O)C(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Hexanedione
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.941
Kogepunkt 129°C to 131°C
Flammepunkt 29°C (84°F)
Brydningsindeks 1.412
Mængde 25 g
FN nummer UN1224
Beilstein 1700837
Formel vægt 114.15
Procent renhed 95%