missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine, TRC

Artikelnummer. 30006860
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006860 25 mg
30006297 5 mg
30007264 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF69550025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 887355-56-8
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Synonym Nicotine Impurity 1
SMIL O=CNCCCC(=O)c1cccnc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(4-Formylaminobutyryl)pyridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c13-8-12-6-2-4-10(14)9-3-1-5-11-7-9/h1,3,5,7-8H,2,4,6H2,(H,12,13)
Formel vægt 192.0899
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.