Få mere at vide
3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11FO5S/c1-10(14,9(12)13)6-17(15,16)8-4-2-7(11)3-5-8/h2-5,14H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 262.0311 |