Få mere at vide
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15497985 5 g 5g
15487985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32090.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1736-21-6 ∣ C11H8FNO3 ∣ 221.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1736-21-6
Molekylær formel C11H8FNO3
Molekylvægt (g/mol) 221.19
MDL nummer MFCD03407356
InChI nøgle PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2780709
IUPAC navn 3-(4-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 199°C to 201°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 221.19
Procent renhed 97%