Få mere at vide
3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10723843
3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699100
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10723843
Brand: Thermo Scientific Maybridge SP01479DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-57-2
Molekylær formel C10H7FN2O
Molekylvægt (g/mol) 190.177
MDL nummer MFCD01922131
InChI nøgle CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenylVis mereVis mindre
PubChem CID 605439
IUPAC navn 5-(4-fluorphenyl)-lH-pyrazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.18
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™ >