Få mere at vide
3-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723843
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10723843 1 g 1g
10331735 5 g 5g
10104104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SP01479DA
Kemiske identifikatorer
CAS 306936-57-2
Molekylær formel C10H7FN2O
Molekylvægt (g/mol) 190.177
MDL nummer MFCD01922131
InChI nøgle CMXTUUXWJBLVEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-4-fluorophenyl pyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl, 3-4-fluorophenyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, acmc-1ajet, fluorophenylpyrazolecarbaldehyde, pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl
PubChem CID 605439
IUPAC navn 5-(4-fluorphenyl)-lH-pyrazol-4-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=C(C=NN2)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.18
Procent renhed 97%