Få mere at vide
3-(4-Fluorobenzoyl)propionsyre, 97%
Artikelnummer. 11474794
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474794 25 g 25g
11464794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474794 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13755.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 366-77-8 | C10H9FO3 | 196,177 g/mol
7-Fluoro-1-tetralon blev fremstillet ud fra 3-(4-fluorbenzoyl)-propionsyre ved Wolff-Kishner-reduktion efterfulgt af ringlukning med polyphosphorsyre og andre substituerede 1-tetraloner, hvor kommercielt tilgængelige. Reduktion af 3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre med et overskud af tert-butylaminboran (TBAB) i nærvær af AlCl3 gav 4-(4-fluorphenyl)-1-butanol (87) i 63 % udbytte til syntesen af LM-1507 natriumsalt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorphenyl)butyl]-4-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)-4-hydroxypiperidin, C28H27°ClF5NO, Mr 523,99, smp. syre til en lacton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Fluoro-1-tetralon blev fremstillet ud fra 3-(4-fluorbenzoyl)-propionsyre ved Wolff-Kishner-reduktion efterfulgt af ringlukning med polyphosphorsyre og andre substituerede 1-tetraloner, hvor de er kommercielt tilgængelige. Reduktion af 3-(4-fluorbenzoyl)propionsyre med et overskud af tert-butylaminboran (TBAB) i nærvær af AlCl3 gav 4-(4-fluorphenyl)-1-butanol (87) i 63 % udbytte til syntesen af LM-1507 natriumsalt. Penfluridol 1-[4,4-bis(4-fluorphenyl)butyl]-4-(4-chlor-3-trifluormethylphenyl)-4-hydroxypiperidin, C28H27°ClF5NO, Mr 523,99, smp. syre til en lacton.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-77-8
Molekylær formel C10H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 196.177
MDL nummer MFCD00002793
InChI nøgle WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluorophenyl-4-oxobutanoic acid, 3-4-fluorobenzoyl propanoic acid, haloperidol metabolite iii, unii-v2z6n6jc9z, beta-4-fluorobenzoyl propionic acid, v2z6n6jc9z, 3-p-fluorobenzoyl propionic acid, 4-4-fluoro-phenyl-4-oxo-butyric acid
PubChem CID 101359
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)-4-oxobutansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCC(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Smeltepunkt 99 °C til 103 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 958145
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 196.18
Procent renhed 97%