Få mere at vide
3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoracetone, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Fluorobenzoyl)-1,1,1-trifluoroacetone |
| Smeltepunkt | 40 °C til 44 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 234.15 |
| Procent renhed | 97% |