Få mere at vide
3,4-dinitrobenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10559092 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10559092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408700050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 4-Dinitrobenzoic acid
Navn note 99%
CAS 528-45-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 163 °C til 166 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4N2O6
Lineær formel (O2N)2C6H3CO2H
MDL nummer MFCD00007255
Mængde 5 g
Beilstein 09, 413
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3301
Synonym 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol, æter, varmt vand
InChI nøgle OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 3,4-dinitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 212.12
PubChem CID 10709
Formel vægt 212.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dinitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.