Få mere at vide
3,4-Dinitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11403058
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403058 5 g 5g
11413058 25 g 25g
11423058 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18774.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 528-45-0 | C7H4N2O6 | 212,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 528-45-0
Molekylær formel C7H4N2O6
Molekylvægt (g/mol) 212.12
MDL nummer MFCD00007255
InChI nøgle OMVRRHJJQILIJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,4-dinitro, unii-0l3n4t0gpd, ccris 3128, 3,4-dinitrobenzioc acid, 0l3n4t0gpd, 3,4-dinitrobenzoate, 3,4-di-nitro-benzoic acid, zlchem 522, pubchem4956
PubChem CID 10709
IUPAC navn 3,4-dinitrobenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 163°C to 167°C
Mængde 5 g
Beilstein 2055333
Merck Index 14,3275
Formel vægt 212.12
Procent renhed 99%