Få mere at vide
3,4-dimethylbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11441427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441427 25 g 25g
11421427 1 g 1g
11431427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24926.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6966-10-5
MDL nummer MFCD00004647
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Kogepunkt 218°C to 221°C
Molekylær formel C22H24N2O8S2
Mængde 25 g
Synonym z-cys-oh 2, cbz-cys-oh 2, di-z-l-cystine, n,n'-dicarbobenzoxy-l-cystine, n,n'-di-cbz-l-cystine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-2r-2-benzyloxy carbonyl amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid, n,n'-dibenzyloxycarbonyl-l-cystine, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-l-cystine, ambotzzaa1190, pubchem19022
InChI nøgle PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CSSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-[[(2R)-2-carboxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)ethyl]disulfanyl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 508.56
PubChem CID 385972
Formel vægt 136.19
Procent renhed 97%