Få mere at vide
3,4-dimethylbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421427 1 g 1g
11431427 5 g 5g
11441427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24926.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6966-10-5
MDL nummer MFCD00004647
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Smeltepunkt 62°C to 65°C
Kogepunkt 218°C to 221°C
Molekylær formel C9H12O
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dimethylbenzyl alcohol, 3,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl methan-1-ol, pubchem2161, 3,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-1b6qp, 3,4-dimethylbenzyl alcoho, 3,4 dimethylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-o-xylene
InChI nøgle OKGZCXPDJKKZAP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)CO)C
IUPAC navn (3,4-dimethylphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
PubChem CID 23407
Formel vægt 136.19
Procent renhed 97%