Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzotrifluoride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,4-Dimethylbenzotrifluoride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0656 |