Få mere at vide
3,4-Dimethylbenzophenon, 99%
Artikelnummer. 11400037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400037 25 g 25g
11410037 100 g 100g
11420037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20965.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 2571-39-3 | C15H14O | 210,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2571-39-3
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00008525
InChI nøgle JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethylbenzophenone, 3,4-dimethylphenyl phenyl methanone, methanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl, 3,4-dimethylphenyl-phenylmethanone, 3,4-dimethylphenyl phenyl ketone, acmc-1cbaf, 3,4-dimethyl-benzophenone, ksc490c7t, benzophenone, 3,4-dimethyl
PubChem CID 75730
IUPAC navn (3,4-dimethylphenyl)-phenylmethanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dimethylbenzophenone
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Kogepunkt 335°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1952043
Formel vægt 210.28
Procent renhed 99%